Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human E3 ubiquitin-protein ligase RFWD2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens(Human) E3 ubiquitin-protein ligase RFWD2, was expressed in the hosts and tags indicated.
469.00 € - 1705.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001001740.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 64326 |
Name | E3 ubiquitin-protein ligase RFWD2 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15922748
|
enQuireBio™
QP10010-IV-100UG |
100 μg |
1705.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15942748
|
enQuireBio™
QP10010-IV-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15932748
|
enQuireBio™
QP10010-IV-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_001001740.1 | |
E3 ubiquitin-protein ligase RFWD2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
64326 | |
Research Use Only | |
RFWD2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSGSRQAGSG SAGTSPGSSA ASSVTSASSS LSSSPSPPSV AVSAAALVSG GVAQAAGSGG LGGPVRPVLV APAVSGSGGG AVSTGLSRHS CAARPSAGVG GSSSSLGSGS RKRPLLAPLC NGLINSYEDK SNDFVCPICF DMIEEAYMTK CGHSFCYKCI HQSLEDNNRC PKCNYVVDNI DHLYPNFLVN ELILKQKQRF EEKRFKLDHS VSSTNGHRWQ IFQDWLGTDQ DNLDLANVNL MLELLVQKKK QLEAESHAAQ LQILMEFLKV ARRNKREQLE QIQKELSVLE EDIKRVEEMS GLYSPVSEDS TVPQFEAPSP SHSSIIDSTE YSQPPGFSGS SQTKKQPWYN STLASRRKRL TAHFEDLEQC YFSTRMSRIS DDSRTASQLD EFQECLSKFT RYNSVRPLAT LSYASDLYNG SSIVSSIEFD RDCDYFAIAG VTKKIKVYEY DTVIQDAVDI HYPENEMTCN SKISCISWSS YHKNLLASSD YEGTVILWDG FTGQRSKVYQ EHEKRCWSVD FNLMDPKLLA SGSDDAKVKL WSTNLDNSVA SIEAKANVCC VKFSPSSRYH LAFGCADHCV HYYDLRNTKQ PIMVFKGHRK AVSYAKFVSG EEIVSASTDS QLKLWNVGKP YCLRSFKGHI NEKNFVGLAS NGDYIACGSE NNSLYLYYKG LSKTLLTFKF DTVKSVLDKD RKEDDTNEFV SAVCWRALPD GESNVLIAAN SQGTIKVLEL V | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |