Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EEF2K Protein
A cDNA sequence encoding the EEF2K was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11750-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15918248
  • 137.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 04-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
29904; 101930123
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMADEDLI FRLEGVDGGQ SPRAGHDGDS DGDSDDEEGY FICPITDDPS SNQNVNSKVN KYYSNLTKSE RYSSSGSPAN SFHFKEAWKH AIQKAKHMPD PWAEFHLEDI ATERATRHRY NAVTGEWLDD EVLIKMASQP FGRGAMRECF RTKKLSNFLH AQQWKGASNY VAKRYIEPVD RDVYFEDVRL QMEAKLWGEE YNRHKPPKQV DIMQMCIIEL KDRPGKPLFH LEHYIEGKYI KYNSNSGFVR DDNIRLTPQA FSHFTFERSG HQLIVVDIQG VGDLYTDPQI HTETGTDFGD GNLGVRGMAL FFYSHACNRI CESMGLAPFD LSPRERDAVN QNTKLLQSAK TILRGTEEKC GSPRVRTLSG SRPPLLRPLS ENSGDENMSD VTFDSLPSSP SSATPHSQKL DHLHWPVFSD LDNMASRDHD HLDNHRESEN SGDSGYPSEK RGELDDPEPR EHGHSYSNRK YESDEDSLGS SGRVCVEKWN LLNSSRLHLP RASAVALEVQ RLNALDLEKK IGKSILGKVH LAMVRYHEGG RFCEKGEEWD QESAVFHLEH AANLGELEAI VGLGLMYSQL PHHILADVSL KETEENKTKG FDYLLKAAEA GDRQSMILVA RAFDSGQNLS PDRCQDWLEA LHWYNTALEM TDCDEGGEYD GMQDEPRYMM LAREAEMLFT GGYGLEKDPQ RSGDLYTQAA EAAMEAMKGR LANQYYQKAE EAWAQMEE
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
EEF2K Protein
Research Use Only
EEF2K
Human
His
EEF2K protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol.