missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ENHO Protein
A cDNA sequence encoding the ENHO was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Name | ENHO Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15918368
|
enQuireBio™
QP11787-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15998358
|
enQuireBio™
QP11787-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15908368
|
enQuireBio™
QP11787-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
ENHO Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
ENHO filtered (0.4 microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in phosphate buffered saline. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGGKSNGEKK YIVGFKQGFK SCAKKEDVIS EKGGKLQKCF KYVDAASATL NEKAVEELKK DPSVAYVEED KLFKALTSCHSRSADVDSLS ESSPNSSPGP CPEKAPPPQK PSHEGSYLLQ P | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |