Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ENTPD3 Protein
A cDNA sequence encoding the ENTPD3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10590-4ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15904348
  • 212.00 € / 4 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
956
4 μg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Specific activity is > 250,000 pmol/min/ug, and is defined as the amount of enzyme that hydrolyze ATP per minute at pH 7.5 at 37C.
Human
His
ENTPD3 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
ENTPD3 Protein
Research Use Only
ENTPD3
Recombinant Protein
Baculovirus
ADLQIHKQEV LPPGLKYGIV LDAGSSRTTV YVYQWPAEKE NNTGVVSQTF KCSVKGSGIS SYGNNPQDVP RAFEECMQKV KGQVPSHLHG STPIHLGATA GMRLLRLQNE TAANEVLESI QSYFKSQPFD FRGAQIISGQ EEGVYGWITA NYLMGNFLEK NLWHMWVHPH GVETTGALDL GGASTQISFV AGEKMDLNTS DIMQVSLYGY VYTLYTHSFQ CYGRNEAEKK FLAMLLQNSP TKNHLTNPCY PRDYSISFTM GHVFDSLCTV DQRPESYNPN DVITFEGTGD PSLCKEKVAS IFDFKACHDQ ETCSFDGVYQ PKIKGPFVAF AGFYYTASAL NLSGSFSLDT FNSSTWNFCS QNWSQLPLLL PKFDEVYARS YCFSANYIYH LFVNGYKFTE ETWPQIHFEK EVGNSSIAWS LGYMLSLTNQ IPAESPLIRL PIEPPHHHHHH
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.