Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GAGE2D Protein
A cDNA sequence encoding the GAGE2D was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11925-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15928818
  • 7875.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 08-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
GAGE2D Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSWRGRS TYRPRPRRYV EPPEMIGPMR PEQFSDEVEP ATPEEGEPAT QRQDPAAAQE GEDEGASAGQ GPKPEADSQE QGHPQTGCEC EDGPDGQEMD PPNPEEVKTP EEGEKQSQC
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
GAGE2D protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.1M NaCl.