Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GAP43 Protein
A cDNA sequence encoding the GAP43 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11931-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15918838
  • 137.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
2596
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMLCCMR RTKQVEKNDD DQKIEQDGIK PEDKAHKAAT KIQASFRGHI TRKKLKGEKK DDVQAAEAEA NKKDEAPVAD GVEKKGEGTT TAEAAPATGS KPDEPGKAGE TPSEEKKGEG DAATEQAAPQ APASSEEKAG SAETESATKA STDNSPSSKA EDAPAKEEPK QADVPAAVTA AAATTPAAED AAAKATAQPP TETGESSQAE ENIEAVDETK PKESARQDEG KEEEPEADQE HA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
GAP43 Protein
Research Use Only
GAP43
Human
His
The GAP43 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM Nacl and 10% glycerol.