Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GIP Protein
A cDNA sequence encoding the GIP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11974-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15938978
  • 137.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 30-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
GIP Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEKKEGHF SALPSLPVGS HAKVSSPQPR GPRYAEGTFI SDYSIAMDKI HQQDFVNWLL AQKGKKNDWK HNITQREARA LELAGQANRK EEEAVEPQSS PAKNPSDEDL LRDLLIQELL ACLLDQTNLC RLRSR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The GIP solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 50% glycerol 0.1M NaCl and 2mM DTT.