missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GNL3L Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GNL3L, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2385.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001171748.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 54552 |
Name | GNL3L Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16022521
|
enQuireBio™
QP8075-EC-100UG |
100 μg |
530.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16042521
|
enQuireBio™
QP8075-EC-1MG |
1 mg |
2385.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16032521
|
enQuireBio™
QP8075-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16052521
|
enQuireBio™
QP8075-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16062521
|
enQuireBio™
QP8075-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16072521
|
enQuireBio™
QP8075-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Specifica
NP_001171748.1 | |
GNL3L Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
54552 | |
Research Use Only | |
GNL3L | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MMKLRHKNKK PGEGSKGHKK ISWPYPQPAK QNGKKATSKV PSAPHFVHPN DHANREAELK KKWVEEMREK QQAAREQERQ KRRTIESYCQ DVLRRQEEFE HKEEVLQELN MFPQLDDEAT RKAYYKEFRK VVEYSDVILE VLDARDPLGC RCFQMEEAVL RAQGNKKLVL VLNKIDLVPK EVVEKWLDYL RNELPTVAFK ASTQHQVKNL NRCSVPVDQA SESLLKSKAC FGAENLMRVL GNYCRLGEVR THIRVGVVGL PNVGKSSLIN SLKRSRACSV GAVPGITKFM QEVYLDKFIR LLDAPGIVPG PNSEVGTILR NCVHVQKLAD PVTPVETILQ RCNLEEISNY YGVSGFQTTE HFLTAVAHRL GKKKKGGLYS QEQAAKAVLA DWVSGKISFY IPPPATHTLP THLSAEIVKE MTEVFDIEDT EQANEDTMEC LATGESDELL GDTDPLEMEI KLLHSPMTKI ADAIENKTTV YKIGDLTGYC TNPNRHQMGW AKRNVDHRPK SNSMVDVCSV DRRSVLQRIM ETDPLQQGQA LASALKNKKK MQKRADKIAS KLSDSMMSAL DLSGNADDGV GD | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |