Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human gp100 / PMEL17 / SILV Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) gp100 / PMEL17 / SILV, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6683-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16045070
  • 2385.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001186982.1
gp100 / PMEL17 / SILV Protein
Research Use Only
SILV
Recombinant Protein
E. coli
KVPRNQDWLG VSRQLRTKAW NRQLYPEWTE AQRLDCWRGG QVSLKVSNDG PTLIGANASF SIALNFPGSQ KVLPDGQVIW VNNTIINGSQ VWGGQPVYPQ ETDDACIFPD GGPCPSGSWS QKRSFVYVWK TWGQYWQVLG GPVSGLSIGT GRAMLGTHTM EVTVYHRRGS RSYVPLAHSS SAFTITDQVP FSVSVSQLRA LDGGNKHFLR NQPLTFALQL HDPSGYLAEA DLSYTWDFGD SSGTLISRAL VVTHTYLEPG PVTAQVVLQA AIPLTSCGSS PVPGTTDGHR PTAEAPNTTA GQVPTTEVVG TTPGQAPTAE PSGTTSVQVP TTEVISTAPV QMPTAESTGM TPEKVPVSEV MGTTLAEMST PEATGMTPAE VSIVVLSGTT AAQVTTTEWV ETTARELPIP EPEGPDASSI MSTESITGSL GPLLDGTATL RLV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6490
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol