Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GPT2 Protein
A cDNA sequence encoding the GPT2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 1665.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 84706 |
---|---|
Name | GPT2 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Gensymbol | GPT2 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15924538
|
enQuireBio™
QP10654-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15914538
|
enQuireBio™
QP10654-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15904538
|
enQuireBio™
QP10654-100UG |
100 μg |
1665.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
84706 | |
Research Use Only | |
GPT2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMQRAAAL VRRGCGPRTP SSWGRSQSSA AAEASAVLKV RPERSRRERI LTLESMNPQV KAVEYAVRGP IVLKAGEIEL ELQRGIKKPF TEVIRANIGD AQAMGQQPIT FLRQVMALCT YPNLLDSPSF PEDAKKRARR ILQACGGNSL GSYSASQGVN CIREDVAAYI TRRDGGVPAD PDNIYLTTGA SDGISTILKI LVSGGGKSRT GVMIPIPQYP LYSAVISELD AIQVNYYLDE ENCWALNVNE LRRAVQEAKD HCDPKVLCII NPGNPTGQVQ SRKCIEDVIH FAWEEKLFLL ADEVYQDNVY SPDCRFHSFK KVLYEMGPEY SSNVELASFH STSKGYMGEC GYRGGYMEVI NLHPEIKGQL VKLLSVRLCP PVSGQAAMDI VVNPPVAGEE SFEQFSREKE SVLGNLAKKA KLTEDLFNQV PGIHCNPLQG AMYAFPRIFI PAKAVEAAQA HQMAPDMFYC MKLLEETGIC VVPGSGFGQR EGTYHFRMTI LPPVEKLKTV LQKVKDFHIN FLEKYA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
GPT2 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Specific activity is > 100units/mg, and is defined as the amount of enzyme that cleaves 1umole of L-Alanine to L-Glutamate per minute at pH 7.5 at 37C. | |
Human | |
His | |
The GPT2 solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 7.5), 30% glycerol, 2mM DTT, 0.2M NaCl. |