Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GPX2 Protein
A cDNA sequence encoding the GPX2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 1665.00 €
Spezifikation
Name | GPX2 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15999178
|
enQuireBio™
QP12043-1UG |
1 μg |
137.00 €
1 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 10-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15919188
|
enQuireBio™
QP12043-5UG |
5 μg |
212.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 10-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15909188
|
enQuireBio™
QP12043-50UG |
50 μg |
1665.00 €
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 10-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
GPX2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The GPX2 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 7.5), 40% glycerol, 0.15M NaCl and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAFIAKSFYD LSAISLDGEK VDFNTFRGRA VLIENVASLC GTTTRDFTQL NELQCRFPRR LVVLGFPCNQ FGHQENCQNE EILNSLKYVR PGGGYQPTFT LVQKCEVNGQ NEHPVFAYLK DKLPYPYDDP FSLMTDPKLI IWSPVRRSDV AWNFEKFLIG PEGEPFRRYS RTFPTINIEP DIKRLLKVAI | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |