Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GSTM1 Protein
A cDNA sequence encoding the GSTM1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Name | GSTM1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15939228
|
enQuireBio™
QP12057-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15919228
|
enQuireBio™
QP12057-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15929228
|
enQuireBio™
QP12057-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
GSTM1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
GSTM1 protein solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH RSMPMILGYW DIRGLAHAIR LLLEYTDSSY EEKKYTMGDA PDYDRSQWLN EKFKLGLDFP NLPYLIDGAH KITQSNAILC YIARKHNLCG ETEEEKIRVD ILENQTMDNH MQLGMICYNP EFEKLKPKYL EELPEKLKLY SEFLGKRPWF AGNKGLEKIS AYMKSSRFLP RPVFSKMAVW GNK | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |