Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GSTM5 Protein
A cDNA sequence encoding the GSTM5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 212.00 €
Spezifikation
Name | GSTM5 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15919238
|
enQuireBio™
QP12060-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15909238
|
enQuireBio™
QP12060-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
GSTM5 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The GSTM5 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMPMTLG YWDIRGLAHA IRLLLEYTDS SYVEKKYTLG DAPDYDRSQW LNEKFKLGLD FPNLPYLIDG AHKITQSNAI LRYIARKHNL CGETEEEKIR VDILENQVMD NHMELVRLCY DPDFEKLKPK YLEELPEKLK LYSEFLGKRP WFAGDKITFV DFLAYDVLDM KRIFEPKCLD AFLNLKDFIS RFEGLKKISA YMKSSQFLRG LLFGKSATWN SK | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |