Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Histidine--tRNA ligase, cytoplasmic Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Histidine--tRNA ligase, cytoplasmic, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10038-ba-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15902798
  • 1540.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001244969.1
Histidine--tRNA ligase, cytoplasmic Protein
Research Use Only
HARS
Recombinant Protein
Baculovirus
AERAALEELV KLQGERVRGL KQQKASAELI EEEVAKLLKL KAQLGPDESK QKFVLKTPKG TRDYSPRQMA VREKVFDVII RCFKRHGAEV IDTPVFELKE TLMGKYGEDS KLIYDLKDQG GELLSLRYDL TVPFARYLAM NKLTNIKRYH IAKVYRRDNP AMTRGRYREF YQCDFDIAGN FDPMIPDAEC LKIMCEILSS LQIGDFLVKV NDRRILDGMF AICGVSDSKF RTICSSVDKL DKVSWEEVKN EMVGEKGLAP EVADRIGDYV QQHGGVSLVE QLLQDPKLSQ NKQALEGLGD LKLLFEYLTL FGIDDKISFD LSLARGLDYY TGVIYEAVLL QTPAQAGEEP LGVGSVAAGG RYDGLVGMFD PKGRKVPCVG LSIGVERIFS IVEQRLEALE EKIRTTETQV LVASAQKKLL EERLKLVSEL WDAGIKAELL YKKNPKLLNQ LQYCEEAGIP LVAIIGEQEL KDGVIKLRSV TSREEVDVRR EDLVEEIKRR TGQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3035
100 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol