Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HLA-G Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HLA-G, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10083-ma-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15912838
  • 1690.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 04-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_002118.1
HLA-G Protein
Research Use Only
HLA-G
Recombinant Protein
Mammal
GSHSMRYFSA AVSRPGRGEP RFIAMGYVDD TQFVRFDSDS ACPRMEPRAP WVEQEGPEYW EEETRNTKAH AQTDRMNLQT LRGYYNQSEA SSHTLQWMIG CDLGSDGRLL RGYEQYAYDG KDYLALNEDL RSWTAADTAA QISKRKCEAA NVAEQRRAYL EGTCVEWLHR YLENGKEMLQ RADPPKTHVT HHPVFDYEAT LRCWALGFYP AEIILTWQRD GEDQTQDVEL VETRPAGDGT FQKWAAVVVP SGEEQRYTCH VQHEGLPEPL MLRWKQSSLP TIPIMGIVAG LVVLAAVVTG AAVAAVLWRK KSSD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3135
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol