Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HMOX2 Protein
A cDNA sequence encoding the HMOX2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12287-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15919948
  • 137.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 04-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
HMOX2 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
SAEVETSEG VDESEKKNSG ALEKENQMRM ADLSELLKEG TKEAHDRAEN TQFVKDFLKG NIKKELFKLA TTALYFTYSA LEEEMERNKD HPAFAPLYFP MELHRKEALT KDMEYFFGEN WEEQVQCPKA AQKYVERIHY IGQNEPELLV AHAYTRYMGD LSGGQVLKKV AQRALKLPST GEGTQFYLFE NVDNAQQFKQ LYRARMNALD LNMKTKERIV EEANKAFEYN MQIFNELDQA GSTLARETLE DGFPVHDGKG DMRK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
HMOX2 solution containing 20mM Tris pH 8.0, 1mM DTT and 10% glycerol.