Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Homeobox protein OTX2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Homeobox protein OTX2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6458-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16043440
  • 530.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001257452.1
Homeobox protein OTX2 Protein
Research Use Only
OTX2
Recombinant Protein
E. coli
MMSYLKQPPY AVNGLSLTTS GMDLLHPSVG YPGPWASCPA ATPRKQRRER TTFTRAQLDV LEALFAKTRY PDIFMREEVA LKINLPESRV QVWFKNRRAK CRQQQQQQQN GGQNKVRPAK KKTSPAREVS SESGTSGQFT PPSSTSVPTI ASSSAPVSIW SPASISPLSD PLSTSSSCMQ RSYPMTYTQA SGYSQGYAGS TSYFGGMDCG SYLTPMHHQL PGPGATLSPM GTNAVTSHLN QSPASLSTQG YGASSLGFNS TTDCLDYKDQ TASWKLNFNA DCLDYKDQTS SWKFQVL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5015
100 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol