Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HSBP1L1 Protein
A cDNA sequence encoding the HSBP1L1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12318-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15980039
  • 4090.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 08-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
HSBP1L1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMDVRGPE APGGRALRDA AENLFQELQE HFQALTATLN LRMEEMGNRI EDLQKNVNDL MVQAGIENSI KEQMLKT
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
HSBP1L1 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate buffer saline (pH 7.4) and 10% glycerol.