Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HSF1 Protein
A cDNA sequence encoding the HSF1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12322-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15900059
  • 5450.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 12-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
HSF1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MDLPVGPGAA GPSNVPAFLT KLWTLVSDPD TDALICWSPS GNSFHVFDQG QFAKEVLPKY FKHNNMASFV RQLNMYGFRK VVHIEQGGLV KPERDDTEFQ HPCFLRGQEQ LLENIKRKVT SVSTLKSEDI KIRQDSVTKL LTDVQLMKGK QECMDSKLLA MKHENEALWR EVASLRQKHA QQQKVVNKLI QFLISLVQSN RILGVKRKIP LMLNDSGSAH SMPKYSRQFS LEHVHGSGPY SAPSPAYSSS SLYAPDAVAS SGPIISDITE LAPASPMASP GGSIDERPLS SSPLVRVKEE PPSPPQSPRV EEASPGRPSS VDTLLSPTAL IDSILRESEP APASVTALTD ARGHTDTEGR PPSPPPTSTP EKCLSVACLD KNELSDHLDA MDSNLDNLQT MLSSHGFSVD TSALLDLFSP SVTVPDMSLP DLDSSLASIQ ELLSPQEPPR PPEAENSSPD SGKQLVHYTA QPLFLLDPGS VDTGSNDLPV LFELGEGSYF SEGDGFAEDP TISLLTGSEP PKAKDPTVS
Greater than 75.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The HSF1 protein (1 mg/ml) contains 20mM Tris pH 8.0, 50mM NaCl and 1mM DTT.