Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HSPB11 Protein
A cDNA sequence encoding the HSPB11 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12331-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15900089
  • 181.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 02-02-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
HSPB11 Protein
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The HSPB11 protein (1 mg/ml) solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 2mM DTT and 0.1M NaCl.
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MRKIDLCLSS EGSEVILATS SDEKHPPENI IDGNPETFWT TTGMFPQEFI ICFHKHVRIE RLVIQSYFVQ TLKIEKSTSK EPVDFEQWIE KDLVHTEGQL QNEEIVAHDG SATYLRFIIV SAFDHFASVH SVSAEGTVVS NLSS