Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HSPB7 Protein
A cDNA sequence encoding the HSPB7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12334-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15900099
  • 137.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
HSPB7 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSHRTSSTFR AERSFHSSSS SSSSSTSSSA SRALPAQDPP MEKALSMFSD DFGSFMRPHS EPLAFPARPG GAGNIKTLGD AYEFAVDVRD FSPEDIIVTT SNNHIEVRAE KLAADGTVMN TFAHKCQLPE DVDPTSVTSA LREDGSLTIR ARRHPHTEHV QQTFRTEIKI
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
HSPB7 Human solution containing 20mM Tris HCl pH 8.0, 0.2M NaCl, 2mM DTT and 50% glycerol.