Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HYKK Protein
A cDNA sequence encoding the HYKK was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12362-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15900179
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
HYKK Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSSGNYQ QSEALSKPTF SEEQASALVE SVFGLKVSKV RPLPSYDDQN FHVYVSKTKD GPTEYVLKIS NTKASKNPDL IEVQNHIIMF LKAAGFPTAS VCHTKGDNTA SLVSVDSGSE IKSYLVRLLT YLPGRPIAEL PVSPQLLYEI GKLAAKLDKT LQRFHHPKLS SLHRENFIWN LKNVPLLEKY LYALGQNRNR EIVEHVIHLF KEEVMTKLSH FRECINHGDL NDHNILIESS KSASGNAEYQ VSGILDFGDM SYGYYVFEVA ITIMYMMIES KSPIQVGGHV LAGFESITPL TAVEKGALFL LVCSRFCQSL VMAAYSCQLY PENKDYLMVT AKTGWKHLQQ MFDMGQKAVE EIWFETAKSY ESGISM
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
HYKK solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4), 40% glycerol, 1mM DTT and 0.1mM PMSF.