Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IGF1 Isoform 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Interferon alpha 10 / IFNA10, was expressed in the hosts and tags indicated.
91.71 € - 1865.00 €
Spezifikation
Name | IGF1 Isoform 2 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15915649
|
enQuireBio™
QP5005-1MG |
1 mg |
427.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15945649
|
enQuireBio™
QP5005-5MG |
5 mg |
1865.00 €
5 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15925649
|
enQuireBio™
QP5005-20 UG |
20 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15905649
|
enQuireBio™
QP5005-100 UG |
100 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
IGF1 Isoform 2 Protein | |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Human |