Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IGFLR1 Protein
A cDNA sequence encoding the IGFLR1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Name | IGFLR1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15940249
|
enQuireBio™
QP12385-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15920249
|
enQuireBio™
QP12385-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15930249
|
enQuireBio™
QP12385-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
IGFLR1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The IGFLR1 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 7.5), 0.2M NaCl, 50% glycerol and 2mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSSQYCGRL EYWNPDNKCC SSCLQRFGPP PCPDYEFREN CGLNDHGDFV TPPFRKCSSG QCNPDGAELC SPCGGGAVTP TPAAGGGRTP WRCRERPVPA KGHCPLTPGN PGAPSSQERS SPASSIAWRT PEPVPQQAWP NFLP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |