Learn More
DiscoverX Recombinant Human IL-2, Cell Culture Grade
Click to view available options
:
10 μg
Beschreibung
Interleukin 2 (IL-2) is a cytokine protein and mediator of the immune response. An agonist for IL2RA and IL2RB, IL-2 regulates activation of T and B lymphocyte proliferation, and also stimulates monocytes, lymphokine-activated killer cells, natural killer cells, and glioma cells. This cell culture grade recombinant human IL-2 is a variant form of IL-2 (contains a serine to cysteine substitution) that can be used for differentiation studies, functional assays, and cell culture. Provided as 10μg of dry powder alongside reconstitution buffer.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10 μg |
| Produkttyp | Control Ligands |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.