Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL 32A Protein
A cDNA sequence encoding the IL 32A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12398-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15900299
  • 120.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-02-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
9235
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
IL32
Human
His
The IL-32 His Tag protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 8.0, 1mM DTT and 10% glycerol.
IL 32A Protein
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSHMCF PKVLSDDMKK LKARMHQAIE RFYDKMQNAE SGRGQVMSSL AELEDDFKEGYLETVAAYYE EQHPELTPLL EKERDGLRCR GNRSPVPDVE DPATEEPGES FCDKSYGAPR GDKEELTPQK CSEPQSSK