Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL23R Protein
A cDNA sequence encoding the IL23R was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 149233 |
---|---|
Name | IL23R Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | IL23R |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15910359
|
enQuireBio™
QP12416-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 08-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15990349
|
enQuireBio™
QP12416-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15900359
|
enQuireBio™
QP12416-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 08-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
149233 | |
Research Use Only | |
IL23R | |
Human | |
His | |
IL23R protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
IL23R Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ADPGITNINC SGHIWVEPAT IFKMGMNISI YCQAAIKNCQ PRKLHFYKNG IKERFQITRI NKTTARLWYK NFLEPHASMY CTAECPKHFQ ETLICGKDIS SGYPPDIPDE VTCVIYEYSG NMTCTWNAGK LTYIDTKYVV HVKSLETEEE QQYLTSSYIN ISTDSLQGGK KYLVWVQAAN ALGMEESKQL QIHLDDIVIP SAAVISRAET INATVPKTII YWDSQTTIEK VSCEMRYKAT TNQTWNVKEF DTNFTYVQQS EFYLEPNIKY VFQVRCQETG KRYWQPWSSL FFHKTPETVP QVTSKAFQHD TWNSGLTVAS ISTGHLTSDN RGDIGLEPKS CDKTHTCPPC PAPELLGGPS VFLFPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSHE DPEVKFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQYNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIEKTISKA KGQPREPQVY TLPPSRDELT KNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTTPPVLD SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSPGKHH HHHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |