Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL36G / IL1F9 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IL36G / IL1F9, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8125-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16062801
  • 2385.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 30-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001265497.1
IL36G / IL1F9 Protein
Research Use Only
IL36G
Recombinant Protein
E. coli
MRGTPGDADG GGRAVYQSMC KPITGTINDL NQQVWTLQGQ NLVAVPRSDS VTPVTVAVIT CKYPEALEQG RGDPIYLGIQ NPEMCLYCEK VGEQPTLQLK EQKIMDLYGQ PEPVKPFLFY RAKTGRTSTL ESVAFPDWFI ASSKRDQPII LTSELGKSYN TAFELNIND
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
56300
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol