Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL36G / IL1F9 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IL36G / IL1F9, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8125-ec-200ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16072801
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
NP_001265497.1
IL36G / IL1F9 Protein
Research Use Only
IL36G
Recombinant Protein
E. coli
MRGTPGDADG GGRAVYQSMC KPITGTINDL NQQVWTLQGQ NLVAVPRSDS VTPVTVAVIT CKYPEALEQG RGDPIYLGIQ NPEMCLYCEK VGEQPTLQLK EQKIMDLYGQ PEPVKPFLFY RAKTGRTSTL ESVAFPDWFI ASSKRDQPII LTSELGKSYN TAFELNIND
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
56300
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers