Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ING2 Protein
A cDNA sequence encoding the ING2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name | ING2 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15920449
|
enQuireBio™
QP12446-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15910449
|
enQuireBio™
QP12446-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15900449
|
enQuireBio™
QP12446-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
ING2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
ING2 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M UREA and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMLGQQQQ QLYSSAALLT GERSRLLTCY VQDYLECVES LPHDMQRNVS VLRELDNKYQ ETLKEIDDVY EKYKKEDDLN QKKRLQQLLQ RALINSQELG DEKIQIVTQM LELVENRARQ MELHSQCFQD PAESERASDK AKMDSSQPER SSRRPRRQRT SESRDLCHMA NGIEDCDDQP PKEKKSKSAK KKKRSKAKQE REASPVEFAI DPNEPTYCLC NQVSYGEMIG CDNEQCPIEW FHFSCVSLTY KPKGKWYCPK CRGDNEKTMD KSTEKTKKDR RSR | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |