Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ISOC2 Protein
A cDNA sequence encoding the ISOC2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12461-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15900499
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
ISOC2 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEQYPQGL GPTVPELGTE GLRPLAKTCF SMVPALQQEL DSRPQLRSVL LCGIEAQACI LNTTLDLLDR GLQVHVVVDA CSSRSQVDRL VALARMRQSG AFLSTSEGLI LQLVGDAVHP QFKEIQKLIK EPAPDSGLLG LFQGQNSLLH
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The ISOC2 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.