missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ITGB1BP3 Protein
A cDNA sequence encoding the ITGB1BP3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 1815.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 27231 |
---|---|
Name | ITGB1BP3 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | NMRK2 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15910509
|
enQuireBio™
QP12463-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 10-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15900509
|
enQuireBio™
QP12463-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 10-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15990499
|
enQuireBio™
QP12463-100UG |
100 μg |
1815.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 10-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
27231 | |
Research Use Only | |
NMRK2 | |
Human | |
His | |
The ITGB1BP3 solution (0.25 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM NaCl, 1mM DTT and 40% glycerol. |
ITGB1BP3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMKLIVGI GGMTNGGKTT LTNSLLRALP NCCVIHQDDF FKPQDQIAVG EDGFKQWDVL ESLDMEAMLD TVQAWLSSPQ KFARAHGVSV QPEASDTHIL LLEGFLLYSY KPLVDLYSRR YFLTVPYEEC KWRRSTRNYT VPDPPGLFDG HVWPMYQKYR QEMEANGVEV VYLDGMKSRE ELFREVLEDI QNSLLNRSQE SAPSPARPAR TQGPGRGCGH RTARPAASQQ DSM | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |