Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human JSRP1 Protein
A cDNA sequence encoding the JSRP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12473-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15900539
  • 181.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-02-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
JSRP1 Protein
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The JSRP1 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl and 10% glycerol.
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSMTTRA WEELDGGLGS CQALEDHSAL AETQEDRASA TPRLADSGSV PHDSQVAEGP SVDTRPKKME KEPAARGTPG TGKERLKAGA SPRSVPARKK AQTAPPLQPP PPPPALSEEL PWGDLSLNKC LVLASLVALL GSAFQLCRDA VPGEAALQAR VPEPWVPPSS APREPSSPLP KFEAQAPPSA PPAPRAEAEV RPKIPGSREA AENDEEEPGE ATGEAVREDR VTLADRGPKE RPRREGKPRK EKPRKEERPK KERPRKEERP RAAREPREAL PQRWESREGG HRPWARDSRD AEPRKKQAWV SPRRPDEEQR PGSRQKLRAG KGRD