Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KARS Protein
A cDNA sequence encoding the KARS was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name | KARS Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15900549
|
enQuireBio™
QP12476-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15990539
|
enQuireBio™
QP12476-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15980539
|
enQuireBio™
QP12476-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
KARS Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
KARS protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSGVGPEEE SVDPNQYYKI RSQAIHQLKV NGEDPYPHKF HVDISLTDFI QKYSHLQPGD HLTDITLKVA GRIHAKRASG GKLIFYDLRG EGVKLQVMAN SRNYKSEEEF IHINNKLRRG DIIGVQGNPG KTKKGELSII PYEITLLSPC LHMLPHLHFG LKDKETRYRQ RYLDLILNDF VRQKFIIRSK IITYIRSFLD ELGFLEIETP MMNIIPGGAV AKPFITYHNE LDMNLYMRIA PELYHKMLVV GGIDRVYEIG RQFRNEGIDL THNPEFTTCE FYMAYADYHD LMEITEKMVS GMVKHITGSY KVTYHPDGPE GQAYDVDFTP PFRRINMVEE LEKALGMKLP ETNLFETEET RKILDDICVA KAVECPPPRT TARLLDKLVG EFLEVTCINP TFICDHPQIM SPLAKWHRSK EGLTERFELF VMKKEICNAY TELNDPMRQR QLFEEQAKAK AAGDDEAMFI DENFCTALEY GLPPTAGWGM GIDRVAMFLT DSNNIKEVLL FPAMKPEDKK ENVATTDTLE STTVGTSV | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |