Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KIR2DL5A Protein
A cDNA sequence encoding the KIR2DL5A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12490-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15900589
  • 181.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 27-01-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
KIR2DL5A Protein
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
KIR2DL5A protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
Insect
ADPHEGGQDK PLLSAWPSAV VPRGGHVTLL CRSRLGFTIF SLYKEDGVPV PELYNKIFWK SILMGPVTPA HAGTYRCRGS HPRSPIEWSA PSNPLVIVVT GLFGKPSLSA QPGPTVRTGE NVTLSCSSRS SFDMYHLSRE GRAHEPRLPA VPSVNGTFQA DFPLGPATHG GTYTCFGSLH DSPYEWSDPS DPLLVSVTGN SSSSSSSPTE PSSKTGIRRH VEPKSCDKTH TCPPCPAPEL LGGPSVFLFP PKPKDTLMIS RTPEVTCVVV DVSHEDPEVK FNWYVDGVEV HNAKTKPREE QYNSTYRVVS VLTVLHQDWL NGKEYKCKVS NKALPAPIEK TISKAKGQPR EPQVYTLPPS RDELTKNQVS LTCLVKGFYP SDIAVEWESN GQPENNYKTT PPVLDSDGSF FLYSKLTVDK SRWQQGNVFS CSVMHEALHN HYTQKSLSLS PGKHHHHHH