Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KLF7 Protein
A cDNA sequence encoding the KLF7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name | KLF7 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15940619
|
enQuireBio™
QP12500-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15930619
|
enQuireBio™
QP12500-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15920619
|
enQuireBio™
QP12500-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
KLF7 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The KLF7 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMDVLASY SIFQELQLVH DTGYFSALPS LEETWQQTCL ELERYLQTEP RRISETFGED LDCFLHASPP PCIEESFRRL DPLLLPVEAA ICEKSSAVDI LLSRDKLLSE TCLSLQPASS SLDSYTAVNQ AQLNAVTSLT PPSSPELSRH LVKTSQTLSA VDGTVTLKLV AKKAALSSVK VGGVATAAAA VTAAGAVKSG QSDSDQGGLG AEACPENKKR VHRCQFNGCR KVYTKSSHLK AHQRTHTGEK PYKCSWEGCE WRFARSDELT RHYRKHTGAK PFKCNHCDRC FSRSDHLALH MKRHI | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |