Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KLK2 Protein
A cDNA sequence encoding the KLK2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 3817 |
---|---|
Name | KLK2 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | KLK2 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15910639
|
enQuireBio™
QP12505-HIS-1UG |
1 μg |
137.00 €
1 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15940639
|
enQuireBio™
QP12505-HIS-EC-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15920639
|
enQuireBio™
QP12505-HIS-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15930639
|
enQuireBio™
QP12505-HIS-50UG |
50 μg |
1665.00 €
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15900639
|
enQuireBio™
QP12505-HIS-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
3817 | |
Research Use Only | |
KLK2 | |
Human | |
His | |
The KLK2 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M urea and 10% glycerol. |
KLK2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSIVGGWEC EKHSQPWQVA VYSHGWAHCG GVLVHPQWVL TAAHCLKKNS QVWLGRHNLF EPEDTGQRVP VSHSFPHPLY NMSLLKHQSL RPDEDSSHDL MLLRLSEPAK ITDVVKVLGL PTQEPALGTT CYASGWGSIE PEEFLRPRSL QCVSLHLLSN DMCARAYSEK VTEFMLCAGL WTGGKDTCGG DSGGPLVCNG VLQGITSWGP EPCALPEKPA VYTKVVHYRK WIKDTIAANP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |