Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KLRB1 Protein
A cDNA sequence encoding the KLRB1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12508-HIS-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15900659
  • 212.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
KLRB1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMQKSSIE KCSVDIQQSR NKTTERPGLL NCPIYWQQLR EKCLLFSHTV NPWNNSLADC STKESSLLLI RDKDELIHTQ NLIRDKAILF WIGLNFSLSE KNWKWINGSF LNSNDLEIRG DAKENSCISI SQTSVYSEYC STEIRWICQK ELTPVRNKVY PDS
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The KLRB1 solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 4M urea and 10% glycerol.