Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LAMTOR2 Protein
A cDNA sequence encoding the LAMTOR2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12533-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15900739
  • 137.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
LAMTOR2 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMLRPKAL TQVLSQANTG GVQSTLLLNN EGSLLAYSGY GDTDARVTAA IASNIWAAYD RNGNQAFNED NLKFILMDCM EGRVAITRVA NLLLCMYAKE TVGFGMLKAK AQALVQYLEE PLTQVAAS
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
LAMTOR2 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.