Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LIFR Protein
A cDNA sequence encoding the LIFR was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12570-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15920849
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
3977
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
Baculovirus
ADPQKKGAPH DLKCVTNNLQ VWNCSWKAPS GTGRGTDYEV CIENRSRSCY QLEKTSIKIP ALSHGDYEIT INSLHDFGSS TSKFTLNEQN VSLIPDTPEI LNLSADFSTS TLYLKWNDRG SVFPHRSNVI WEIKVLRKES MELVKLVTHN TTLNGKDTLH HWSWASDMPL ECAIHFVEIR CYIDNLHFSG LEEWSDWSPV KNISWIPDSQ TKVFPQDKVI LVGSDITFCC VSQEKVLSAL IGHTNCPLIH LDGENVAIKI RNISVSASSG TNVVFTTEDN IFGTVIFAGY PPDTPQQLNC ETHDLKEIIC SWNPGRVTAL VGPRATSYTL VESFSGKYVR LKRAEAPTNE SYQLLFQMLP NQEIYNFTLN AHNPLGRSQS TILVNITEKV YPHTPTSFKV KDINSTAVKL SWHLPGNFAK INFLCEIEIK KSNSVQEQRN VTIKGVENSS YLVALDKLNP YTLYTFRIRC STETFWKWSK WSNKKQHLTT EASPSKGPDT WREWSSDGKN LIIYWKPLPI NEANGKILSY NVSCSSDEET QSLSEIPDPQ HKAEIRLDKN DYIISVVAKN SVGSSPPSKI ASMEIPNDDL KIEQVVGMGK GILLTWHYDP NMTCDYVIKW CNSSRSEPCL MDWRKVPSNS TETVIESDEF RPGIRYNFFL YGCRNQGYQL LRSMIGYIEE LAPIVAPNFT VEDTSADSIL VKWEDIPVEE LRGFLRGYLF YFGKGERDTS KMRVLESGRS DIKVKNITDI SQKTLRIADL QGKTSYHLVL RAYTDGGVGP EKSMYVVTKE NSHHHHHH
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
LIFR Protein
Research Use Only
LIFR
Human
His
LIFR protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.