Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LTF Protein
A cDNA sequence encoding the LTF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12595-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15920939
  • 137.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 01-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
4057
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
Human
GRRRSVQWCA VSQPEATKCF QWQRNMRKVR GPPVSCIKRD SPIQCIQAIA ENRADAVTLD GGFIYEAGLA PYKLRPVAAE VYGTERQPRT HYYAVAVVKK GGSFQLNELQ GLKSCHTGLR RTAGWNVPIG TLRPFLNWTG PPEPIEAAVA RFFSASCVPG ADKGQFPNLC RLCAGTGENK CAFSSQEPYF SYSGAFKCLR DGAGDVAFIR ESTVFEDLSD EAERDEYELL CPDNTRKPVD KFKDCHLARV PSHAVVARSV NGKEDAIWNL LRQAQEKFGK DKSPKFQLFG SPSGQKDLLF KDSAIGFSRV PPRIDSGLYL GSGYFTAIQN LRKSEEEVAA RRARVVWCAV GEQELRKCNQ WSGLSEGSVT CSSASTTEDC IALVLKGEAD AMSLDGGYVY TAGKCGLVPV LAENYKSQQS SDPDPNCVDR PVEGYLAVAV VRRSDTSLTW NSVKGKKSCH TAVDRTAGWN IPMGLLFNQT GSCKFDEYFS QSCAPGSDPR SNLCALCIGD EQGENKCVPN SNERYYGYTG AFRCLAENAG DVAFVKDVTV LQNTDGNNNE AWAKDLKLAD FALLCLDGKR KPVTEARSCH LAMAPNHAVV SRMDKVERLK QVLLHQQAKF GRNGSDCPDK FCLFQSETKN LLFNDNTECL ARLHGKTTYE KYLGPQYVAG ITNLKKCSTS PLLEACEFLR K
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
LTF Protein
Research Use Only
LTF
Human
Untagged
LTF protein filtered (0.4microm) and lyophilized in 0.5 mg/ml in 0.05M phosphate buffer and 0.075M NaCl, pH 7.4.