missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human MAFF Protein

A cDNA sequence encoding the MAFF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marke:  enQuireBio™ QP12619-20ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15901019

  • 181.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 27-01-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

MAFF Protein
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The MAFF solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea.
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSVDPLS SKALKIKREL SENTPHLSDE ALMGLSVREL NRHLRGLSAE EVTRLKQRRR TLKNRGYAAS CRVKRVCQKE ELQKQKSELE REVDKLAREN AAMRLELDAL RGKCEALQGF ARSVAAARGP ATLVAPASVI TIVKSTPGSG SGPAHGPDPA HGPASCS
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote