Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAFF Protein
A cDNA sequence encoding the MAFF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12619-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15991009
  • 4090.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 05-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
MAFF Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSVDPLS SKALKIKREL SENTPHLSDE ALMGLSVREL NRHLRGLSAE EVTRLKQRRR TLKNRGYAAS CRVKRVCQKE ELQKQKSELE REVDKLAREN AAMRLELDAL RGKCEALQGF ARSVAAARGP ATLVAPASVI TIVKSTPGSG SGPAHGPDPA HGPASCS
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The MAFF solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea.