Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAGEA8 Protein
A cDNA sequence encoding the MAGEA8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 1815.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 4107 |
---|---|
Name | MAGEA8 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | MAGEA8 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15921039
|
enQuireBio™
QP12626-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15911039
|
enQuireBio™
QP12626-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15901039
|
enQuireBio™
QP12626-100UG |
100 μg |
1815.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
4107 | |
Research Use Only | |
MAGEA8 | |
Human | |
His | |
MAGEA8 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline, 10% glycerol and 1mM DTT. |
MAGEA8 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMLLGQKS QRYKAEEGLQ AQGEAPGLMD VQIPTAEEQK AASSSSTLIM GTLEEVTDSG SPSPPQSPEG ASSSLTVTDS TLWSQSDEGS SSNEEEGPST SPDPAHLESL FREALDEKVA ELVRFLLRKY QIKEPVTKAE MLESVIKNYK NHFPDIFSKA SECMQVIFGI DVKEVDPAGH SYILVTCLGL SYDGLLGDDQ STPKTGLLII VLGMILMEGS RAPEEAIWEA LSVMGLYDGR EHSVYWKLRK LLTQEWVQEN YLEYRQAPGS DPVRYEFLWG PRALAETSYV KVLEHVVRVN ARVRISYPSL HEEALGEEKG V | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |