Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAP1LC3B Protein
A cDNA sequence encoding the MAP1LC3B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12636-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15901069
  • 4090.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
MAP1LC3B Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPSEKTFKQR RTFEQRVEDV RLIREQHPTK IPVIIERYKG EKQLPVLDKT KFLVPDHVNM SELIKIIRRR LQLNANQAFF LLVNGHSMVS VSTPISEVYE SEKDEDGFLY MVYASQETFG
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The MAP1LC3B protein solution (0.5 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0)1mM DTT, 100mM NaCl and 20% glycerol.