Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAT1A Protein
A cDNA sequence encoding the MAT1A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12649-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15931109
  • 7875.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 09-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
MAT1A Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHS SGLVPRGSHM NGPVDGLCDH SLSEGVFMFT SESVGEGHPD KICDQISDAV LDAHLKQDPN AKVACETVCK TGMVLLCGEI TSMAMVDYQR VVRDTIKHIG YDDSAKGFDF KTCNVLVALE QQSPDIAQCV HLDRNEEDVG AGDQGLMFGY ATDETEECMP LTIILAHKLN ARMADLRRSG LLPWLRPDSK TQVTVQYMQD NGAVIPVRIH TIVISVQHNE DITLEEMRRA LKEQVIRAVV PAKYLDEDTV YHLQPSGRFV IGGPQGDAGV TGRKIIVDTY GGWGAHGGGA FSGKDYTKVD RSAAYAARWV AKSLVKAGLC RRVLVQVSYA IGVAEPLSIS IFTYGTSQKT ERELLDVVHK NFDLRPGVIV RDLDLKKPIY QKTACYGHFG RSEFPWEVPR KLVF
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The MAT1A protein solution contains 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT, 100mM NaCl and 10% glycerol.