Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MBIP Protein
A cDNA sequence encoding the MBIP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12655-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15921129
Menge Preis
1 129.74 € / 5 Mikrogramm
10 121.33 € / 5 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 07-03-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
MBIP Protein
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The MBIP solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea.
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAAATEL NRPSSGDRNL ERRCRPNLSR EVLYEIFRSL HTLVGQLDLR DDVVKITIDW NKLQSLSAFQ PALLFSALEQ HILYLQPFLA KLQSPIKEEN TTAVEEIGRT EMGNKNEVND KFSIGDLQEE EKHKESDLRD VKKTQIHFDP EVVQIKAGKA EIDRRISAFI ERKQAEINEN NVREFCNVID CNQENSCART DAIFTPYPGF KSHVKVSRVV NTYGPQTRPE GIPGSGHKPN SMLRDCGNQA VEERLQNIEA HLRLQTGGPV PRDIYQRIKK LEDKILELEG ISPEYFQSVS FSGKRRKVQP PQQNYSLAEL DEKISALKQA LLRKSREAES MATHHLP