Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MCFD2 Protein
A cDNA sequence encoding the MCFD2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12660-25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15901149
  • 212.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
MCFD2 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MASMTGGQQM GRGSHMEEPA ASFSQPGSMG LDKNTVHDQE HIMEHLEGVI NKPEAEMSPQ ELQLHYFKMH DYDGNNLLDG LELSTAITHV HKEEGSEQAP LMSEDELINI IDGVLRDDDK NNDGYIDYAE FAKSLQ
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
25 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
The MCFD2 protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 7.5, 100mM NaCl and 10% glycerol.