Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MED7 Protein
A cDNA sequence encoding the MED7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12674-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15921189
  • 7875.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
MED7 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGEPQQV SALPPPPMQY IKEYTDENIQ EGLAPKPPPP IKDSYMMFGN QFQCDDLIIR PLESQGIERL HPMQFDHKKE LRKLNMSILI NFLDLLDILI RSPGSIKREE KLEDLKLLFV HVHHLINEYR PHQARETLRV MMEVQKRQRL ETAERFQKHL ERVIEMIQNC LASLPDDLPH SEAGMRVKTE PMDADDSNNC TGQNEHQREN SGHRRDQIIE KDAALCVLID EMNERP
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The MED7 solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, and 10% glycerol.