Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MFAP2 Protein
A cDNA sequence encoding the MFAP2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12689-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15901239
  • 7875.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
MFAP2 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMQGQYDL DPLPPFPDHV QYTHYSDQID NPDYYDYQEV TPRPSEEQFQ FQSQQQVQQE VIPAPTPEPG NAELEPTEPG PLDCREEQYP CTRLYSIHRP CKQCLNEVCF YSLRRVYVIN KEICVRTVCA HEELLRADLC RDKFSKCGVM ASSGLCQSVA ASCARSCGSC
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
MFAP2 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1M Urea and 20% glycerol.